3-(Perfluoro-n-hexyl)-1,2-propenoxide 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC6088P-25G
APOSPC6088P-25GEA 161 EUR
APOSPC6088P-25G
3-(Perfluoro-n-hexyl)-1,2-propenoxide 97%
3-(Perfluoro-n-hexyl)-1,2-propenoxide
Formel: C₉H₅F₁₃O
Siedepunkt: 80 °C/41mmHg
Dichte: 1,645 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 91 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042356
CAS-Nummer: 38565-52-5
EINECS: 254-004-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR