1,1,1,2,3,3,3-Heptafluor-2-(trifluormethyl)propan 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Perfluoroisobutane
PC6088W-5G
APOSPC6088W-5GEA
628
EUR
APOSPC6088W-5G
1,1,1,2,3,3,3-Heptafluor-2-(trifluormethyl)propan 95%
1,1,1,2,3,3,3-Heptafluor-2-(trifluormethyl)propan
Contains up to 5% perfluorobutane
Formel:
C₄F₁₀ Siedepunkt: 0 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
354-92-7 UN: 3163 ADR: 2.2, |