1-Iod-5-(trifluormethyl)perfluorhexan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC6089-25G
APOSPC6089-25GEA 698 EUR
APOSPC6089-25G
1-Iod-5-(trifluormethyl)perfluorhexan 97%
1-Iod-5-(trifluormethyl)perfluorhexan
Formel: C₇F₁₅I
Molecular Weight: 495,96 g/mol
Siedepunkt: 139 °C
Dichte: 2,039 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042357
CAS-Nummer: 3486-08-6