4-{[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-(6-Trifluoromethyl-2-pyridyloxy)benzenesulphonyl chloride
PC6092-1G
APOSPC6092-1GEA
241
EUR
APOSPC6092-1G
4-{[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulphonyl chloride
4-{[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulphonyl chloride
Formel:
C₁₂H₇ClF₃NO₃S Molecular Weight: 337,71 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11100129 CAS-Nummer: 1210732-06-1 |