4-Nitro-3-(trifluormethyl)anisol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC6093-1G
APOSPC6093-1GEA 0 EUR
APOSPC6093-1G
4-Nitro-3-(trifluormethyl)anisol 98%
4-Nitro-3-(trifluormethyl)anisol
Formel: C₈H₆F₃NO₃
Schmelzpunkt: 48 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00053611
CAS-Nummer: 344-39-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR