1,1'-Difluor-2,2'-bipyridiniumditetrafluoroborat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC6095-25G
PC6095-5G
APOSPC6095-25GEA
1220
EUR
APOSPC6095-25G
APOSPC6095-5G
1,1'-Difluor-2,2'-bipyridiniumditetrafluoroborat 98%
1,1'-Difluoro-2,2'-bipyridinium bis(tetrafluoroborate)
Fluorinating agent (103g/Kg effective F2), ask for literature
Formel:
C₁₀H₈B₂F₁₀N₂ Schmelzpunkt: 166…175 °C (Zers.) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01073546 CAS-Nummer: 178439-26-4 UN: 3261 ADR: 8,II |