4-Amino-3-fluorphenol Hydrochlorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6096-25G
APOSPC6096-25GEA 102 EUR
APOSPC6096-25G
4-Amino-3-fluorphenol Hydrochlorid 95%
4-Amino-3-fluorphenol Hydrochlorid
Formel: C₆H₇ClFNO
Molecular Weight: 163.5773 g/mol
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01632189
CAS-Nummer: 18266-53-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III