2-(4-Amino-3-methylphenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-(1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-hydroxyprop-2-yl)-2-methylaniline, 2-Amino-5-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxyprop-2-yl)toluene
PC6106-1G
APOSPC6106-1GEA
194
EUR
APOSPC6106-1G
2-(4-Amino-3-methylphenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
2-(4-Amino-3-methylphenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
Formel:
C₁₀H₉F₆NO Molecular Weight: 273,175 g/mol Schmelzpunkt: 135…136 °C Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00788428 CAS-Nummer: 1992-09-2 |