Perfluor(methylcyclohexan) 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC6110-1G
APOSPC6110-1GEA 22 EUR
APOSPC6110-1G
Perfluor(methylcyclohexan) 95%
Perfluor(methylcyclohexan)
Formel: C₇F₁₄
Siedepunkt: 75…76 °C
Schmelzpunkt: –30 °C
Dichte: 1,787 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001468
CAS-Nummer: 355-02-2
EINECS: 206-573-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR