2-(Perfluoro-5-methylhexyl)ethyl methacrylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC6121M-5G
APOSPC6121M-5GEA
0
EUR
APOSPC6121M-5G
2-(Perfluoro-5-methylhexyl)ethyl methacrylate 97%
2-(Perfluoro-5-methylhexyl)ethyl methacrylate
[1H,1H,2H,2H-Perfluoro(7-methyloctyl) methacrylate]n 1.3470
d 1.567
Formel:
C₁₃H₉F₁₅O₂ Dichte: 1,567 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00236098 CAS-Nummer: 50836-66-3 |