4-Fluoroisophthalonitrile 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Fluorobenzene-1,3-dicarbonitrile
PC6129-1G
APOSPC6129-1GEA 79.9 EUR
APOSPC6129-1G
4-Fluoroisophthalonitrile 99%
4-Fluoroisophthalonitrile
Formel: C₈H₃FN₂
Molecular Weight: 146.121 g/mol
Schmelzpunkt: 89…90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01657003
CAS-Nummer: 13519-90-9
UN: 3439
ADR: 6.1 III