1H,1H-Pentatriacontafluor-1-octadecanol 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC6137-1G PC6137-250MG
APOSPC6137-1GEA 348 EUR
APOSPC6137-1G APOSPC6137-250MG
1H,1H-Pentatriacontafluor-1-octadecanol 95%
1H,1H-Pentatriacontafluor-1-octadecanol
Formel: C₁₈H₃F₃₅O
Siedepunkt: 211 °C/100mmHg
Schmelzpunkt: 152…156 °C
Dichte: 0,936 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236627
CAS-Nummer: 242142-82-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR