Perfluoroctan 90%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC6140-100G
APOSPC6140-100GEA 121 EUR
APOSPC6140-100G
Perfluoroctan 90%
Perfluoroctan
Formel: C₈F₁₈
Siedepunkt: 99…105 °C
Dichte: 1,73 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042083
CAS-Nummer: 307-34-6
EINECS: 206-199-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR