Perfluoroctan 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC6140A-5G
APOSPC6140A-5GEA
21.9
EUR
APOSPC6140A-5G
Perfluoroctan 98%
Perfluoroctan
Solvent with ability to solubilise molecular oxygen e.g.photooxidation of alkene / epoxidation of alkenes.Synth. Commun., 26, 1861 (1996), ibid 27, 447 (1997).
Formel:
C₈F₁₈ Siedepunkt: 99…100 °C Dichte: 1,73 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00042083 CAS-Nummer: 307-34-6 |