2-Chloro-3,6-difluoro-4-hydroxybenzenecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Chloro-3,6-difluoro-4-hydroxybenzoic acid
PC6148-500MG
APOSPC6148-500MGEA
473
EUR
APOSPC6148-500MG
2-Chloro-3,6-difluoro-4-hydroxybenzenecarboxylic acid
2-Chloro-3,6-difluoro-4-hydroxybenzenecarboxylic acid
Formel:
C₇H₃ClF₂O₃ Molecular Weight: 208,55 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12025951 CAS-Nummer: 749230-42-0 |