4,5-Dibromo-1-methyl-1H-imidazole-2-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC6152-500MG
APOSPC6152-500MGEA
236
EUR
APOSPC6152-500MG
4,5-Dibromo-1-methyl-1H-imidazole-2-carbaldehyde
4,5-Dibromo-1-methyl-1H-imidazole-2-carbaldehyde
Formel:
C₅H₄Br₂N₂O Molecular Weight: 267,92 g/mol Schmelzpunkt: 167…169 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12025924 CAS-Nummer: 79326-92-4 |