2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC6153-1G
PC6153-500MG
APOSPC6153-1GEA
295
EUR
APOSPC6153-1G
APOSPC6153-500MG
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Formel:
C₇H₂Cl₂F₃NO₂ Schmelzpunkt: 79…80 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06208180 CAS-Nummer: 503437-19-2 |