Methyl-2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate
PC6157-500MG
APOSPC6157-500MGEA
547
EUR
APOSPC6157-500MG
Methyl-2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate
Methyl-2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate
Formel:
C₈H₄Cl₂F₃NO₂ Molecular Weight: 274.03 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12025929 CAS-Nummer: 1130344-76-1 |