Nonafluorovaleric acid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC6184-25G PC6184-5G
APOSPC6184-25GEA 0 EUR
APOSPC6184-25G APOSPC6184-5G
Nonafluorovaleric acid
Nonafluorovaleric acid
Formel: C₅HF₉O₂
Siedepunkt: 82 °C/85mmHg
Dichte: 1,713 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040211
CAS-Nummer: 2706-90-3
EINECS: 220-300-7
UN: 3265
ADR: 8,II