2-Brom-4-fluor-5-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
6-Brom-α,α,α,4-tetrafluor-m-toluidin
PC6197-10G
PC6197-5G
PC6197-1G
APOSPC6197-10GEA
192
EUR
APOSPC6197-10G
APOSPC6197-5G
APOSPC6197-1G
2-Brom-4-fluor-5-(trifluormethyl)anilin
2-Brom-4-fluor-5-(trifluormethyl)anilin
Formel:
C₇H₄BrF₄N Molecular Weight: 258.01 g/mol Schmelzpunkt: 24…29 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04973755 CAS-Nummer: 193090-60-7 UN: 2811 ADR: 6.1 III |