4-Brom-3-chlorbenzotrifluorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Bromo-2-chloro-4-trifluoromethylbenzene
PC6198-100G
APOSPC6198-100GEA 137 EUR
APOSPC6198-100G
4-Brom-3-chlorbenzotrifluorid 98%
4-Brom-3-chlorbenzotrifluorid
Formel: C₇H₃BrClF₃
Molecular Weight: 259,45 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00673985
CAS-Nummer: 402-04-0