α,α,α,2,5-Pentafluortoluol 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2,5-Difluorobenzotrifluoride

PC6199-1G PC6199-5G
APOSPC6199-1GEA 21.9 EUR
APOSPC6199-1G APOSPC6199-5G
α,α,α,2,5-Pentafluortoluol 97%
α,α,α,2,5-Pentafluortoluol
Formel: C₇H₃F₅
Molecular Weight: 182.09 g/mol
Siedepunkt: 107…108 °C
Schmelzpunkt: –14 °C
Dichte: 1.424 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042494
CAS-Nummer: 393-38-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR