Perfluorophenanthrene 80%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC6202-250G PC6202-50G
APOSPC6202-250GEA 286 EUR
APOSPC6202-250G APOSPC6202-50G
Perfluorophenanthrene 80%
Perfluorophenanthrene
Formel: C₁₄F₂₄
Siedepunkt: 215 °C
Schmelzpunkt: –20 °C
Dichte: 2,03 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042596
CAS-Nummer: 306-91-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR