5-Bromo-2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 5-Bromo-2-chloro-4-(trifluoromethyl)-1,3-diazine

PC6208-250MG
APOSPC6208-250MGEA 96 EUR
APOSPC6208-250MG
5-Bromo-2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
5-Bromo-2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel: C₅HBrClF₃N₂
Molecular Weight: 261,427 g/mol
Siedepunkt: 53…54 °C (5 mm Hg)
Schmelzpunkt: –6…–5 °C
Dichte: 1,879 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13176600
CAS-Nummer: 785777-92-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR