Hexadecafluorosebaconitrile 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC6213-1G PC6213-5G PC6213-25G
APOSPC6213-1GEA 65.4 EUR
APOSPC6213-1G APOSPC6213-5G APOSPC6213-25G
Hexadecafluorosebaconitrile 97%
Hexadecafluorosebaconitrile
Formel: C₁₀F₁₆N₂
Siedepunkt: 147…148 °C
Dichte: 1,673 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042366
CAS-Nummer: 2342-09-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR