1H,1H-Heptacosafluor-1-tetradecanol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC6218J-1G
PC6218J-25G
PC6218J-5G
APOSPC6218J-1GEA
23.2
EUR
APOSPC6218J-1G
APOSPC6218J-25G
APOSPC6218J-5G
1H,1H-Heptacosafluor-1-tetradecanol 96%
1H,1H-Heptacosafluor-1-tetradecanol
Formel:
C₁₄H₃F₂₇O Siedepunkt: 211 °C/100mmHg Schmelzpunkt: 125…126 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00153264 CAS-Nummer: 15622-57-8 UN: 2923 ADR: 8+6.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...