1H,1H-Heptacosafluor-1-tetradecanol 96%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC6218J-1G PC6218J-25G PC6218J-5G
APOSPC6218J-1GEA 23.2 EUR
APOSPC6218J-1G APOSPC6218J-25G APOSPC6218J-5G
1H,1H-Heptacosafluor-1-tetradecanol 96%
1H,1H-Heptacosafluor-1-tetradecanol
Formel: C₁₄H₃F₂₇O
Siedepunkt: 211 °C/100mmHg
Schmelzpunkt: 125…126 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00153264
CAS-Nummer: 15622-57-8
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR