Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoicacid, methyl ester 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: Methyl perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoate

PC6220J-25G
APOSPC6220J-25GEA 328 EUR
APOSPC6220J-25G
Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoicacid, methyl ester 95%
Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoicacid, methyl ester
Formel: C₁₃H₃F₂₃O₅
Molecular Weight: 676,13 g/mol
Siedepunkt: 193…196 °C
Dichte: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00054724
CAS-Nummer: 39187-47-8
UN: 1760
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR