1H,1H-Heneicosafluor-1-undecanol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6222C-1G
APOSPC6222C-1GEA 27.7 EUR
APOSPC6222C-1G
1H,1H-Heneicosafluor-1-undecanol 95+%
1H,1H-Heneicosafluor-1-undecanol
Formel: C₁₁H₃F₂₁O
Siedepunkt: 143 °C/80mmHg
Schmelzpunkt: 102…105 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00153269
CAS-Nummer: 307-46-0