Toluol-α-sulfonylfluorid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC6222M-100G
PC6222M-250G
PC6222M-25G
APOSPC6222M-100GEA
149
EUR
APOSPC6222M-100G
APOSPC6222M-250G
APOSPC6222M-25G
Toluol-α-sulfonylfluorid 99%
Toluol-α-sulfonylfluorid
Inhibitor of Serine proteases: Toxicity LD50 <500mg/kgAffords alkenes via reaction with carbonyl compounds
Formel:
C₇H₇FO₂S Schmelzpunkt: 92…95 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007424 CAS-Nummer: 329-98-6 EINECS: 206-350-2 UN: 2928 ADR: 6.1+8,II |