Phenyltrifluoracetat 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: Trifluoroacetic phenyl ester

PC6223-100G
APOSPC6223-100GEA 185 EUR
APOSPC6223-100G
Phenyltrifluoracetat 98%
Phenyltrifluoracetat
Formel: C₈H₅F₃O₂
Molecular Weight: 190.12 g/mol
Siedepunkt: 146…147 °C
Schmelzpunkt: -8.5
Dichte: 1.276
Flammpunkt: 52 °C
MDL: MFCD00039232
CAS-Nummer: 500-73-2
UN: 3272
ADR: 3 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR