7-Chloro-8-fluoroquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
7-Chloro-8-fluoro-1-azanaphthalene
PC6236-1G
APOSPC6236-1GEA
350
EUR
APOSPC6236-1G
7-Chloro-8-fluoroquinoline
7-Chloro-8-fluoroquinoline
Formel:
C₉H₅ClFN Molecular Weight: 181,594 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11855931 CAS-Nummer: 1133116-09-2 |