1,1,1-Trifluor-6-methyl-2,4-heptandion
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,1,1-Trifluoro-6-methylheptane-2,4-dione, 6-Methyl-1,1,1-trifluoroheptane-2,4-dione
PC6237-1G
APOSPC6237-1GEA 59.6 EUR
APOSPC6237-1G
1,1,1-Trifluor-6-methyl-2,4-heptandion
1,1,1-Trifluor-6-methyl-2,4-heptandion
Formel: C₈H₁₁F₃O₂
Molecular Weight: 196,17 g/mol
Siedepunkt: 78 °C/64mmHg
Dichte: 1,13 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 57 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00045107
CAS-Nummer: 461-92-7
EINECS: 207-319-6
UN: 1224
ADR: 3,III