2H-Perfluoropent-2-ene 97+%

Lieferant: Apollo Scientific

Synonyme: 1,1,1,3,4,4,5,5,5-Nonafluoropent-2-ene,1429mzy

PC6256-5G
APOSPC6256-5GEA 575 EUR
APOSPC6256-5G
2H-Perfluoropent-2-ene 97+%
2H-Perfluoropent-2-ene
Formel: C₅HF₉
Molecular Weight: 232,047 g/mol
Siedepunkt: 30…33 °C
Dichte: 1,5 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13176604
CAS-Nummer: 73401-37-3
UN: 1954
ADR: 2.1,

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR