2-(2-Hydroxyethyl)benzotrifluoride

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-(Trifluoromethyl)phenethyl alcohol

PC6258-5G
APOSPC6258-5GEA 85.7 EUR
APOSPC6258-5G
2-(2-Hydroxyethyl)benzotrifluoride
2-(2-Hydroxyethyl)benzotrifluoride
Formel: C₉H₉F₃O
Molecular Weight: 190.17 g/mol
Siedepunkt: 184…186 °C
Schmelzpunkt: –3…–2 °C
Dichte: 1.197 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 103 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003540
CAS-Nummer: 94022-96-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR