Poly-4-vinylpyridinium poly(hydrogen fluoride)
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC6267G-25G
APOSPC6267G-25GEA
394
EUR
APOSPC6267G-25G
Poly-4-vinylpyridinium poly(hydrogen fluoride)
Poly-4-vinylpyridinium poly(hydrogen fluoride)
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
79821-63-9 UN: 3261 ADR: 8,I |