3-Oxo-N-(3-(trifluoromethyl)phenyl)butanamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC6299-1G
APOSPC6299-1GEA
154
EUR
APOSPC6299-1G
3-Oxo-N-(3-(trifluoromethyl)phenyl)butanamide
3-Oxo-N-(3-(trifluoromethyl)phenyl)butanamide
Formel:
C₁₁H₁₀F₃NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00201876 CAS-Nummer: 785-74-0 |