2-(Trifluoromethyl)xanthone
Lieferant: Apollo Scientific
PC6302-1G
APOSPC6302-1GEA
245
EUR
APOSPC6302-1G
2-(Trifluoromethyl)xanthone
2-(Trifluoromethyl)xanthone
Formel:
C₁₄H₇F₃O₂ Molecular Weight: 264,21 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03701090 CAS-Nummer: 1496-15-7 |