2-Fluoro-5-iodoaniline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6306-5G
APOSPC6306-5GEA 68.3 EUR
APOSPC6306-5G
2-Fluoro-5-iodoaniline
2-Fluoro-5-iodoaniline
Formel: C₆H₅FIN
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06796596
CAS-Nummer: 886362-82-9