Kaliumtetrafluoroborat 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC6310-500G
APOSPC6310-500GEA 132 EUR
APOSPC6310-500G
Kaliumtetrafluoroborat 99%
Potassium tetrafluoroborate
Formel: BF₄K
Molecular Weight: 125.9 g/mol
Siedepunkt: 960,85
Schmelzpunkt: 530 °C
Dichte: 2.505 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011395
CAS-Nummer: 14075-53-7
EINECS: 237-928-2
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 12,07859