[5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Chloro-4-(hydroxymethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
PC6319-1G
APOSPC6319-1GEA 275 EUR
APOSPC6319-1G
[5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol 95%
[5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
Formel: C₆H₆ClF₃N₂O
Molecular Weight: 214,58 g/mol
Siedepunkt: 94…95 °C/0,8mmHg
Schmelzpunkt: 94…95 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00141467
CAS-Nummer: 282523-11-9