5-[(4-Chlorophenyl)sulphanyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC6337-1G
APOSPC6337-1GEA
355
EUR
APOSPC6337-1G
5-[(4-Chlorophenyl)sulphanyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
5-[(4-Chlorophenyl)sulphanyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formel:
C₁₂H₈ClF₃N₂OS Molecular Weight: 320,72 g/mol Schmelzpunkt: 93…95 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00140822 CAS-Nummer: 321533-70-4 |