8-Fluor-4-chinolinol ≥95%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC6349-1G PC6349-250MG
APOSPC6349-1GEA 0 EUR
APOSPC6349-1G APOSPC6349-250MG
8-Fluor-4-chinolinol ≥95%
8-Fluor-4-chinolinol
Formel: C₉H₆FNO
Schmelzpunkt: 278…282 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00272395
CAS-Nummer: 63010-71-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR