2-Fluor-3-(trifluormethoxy)anilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC6356-5G
PC6356-1G
PC6356-10G
APOSPC6356-5GEA
0
EUR
APOSPC6356-5G
APOSPC6356-1G
APOSPC6356-10G
2-Fluor-3-(trifluormethoxy)anilin 97%
2-Fluor-3-(trifluormethoxy)anilin
Formel:
C₇H₅F₄NO Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11975313 CAS-Nummer: 1159512-64-7 |