2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzylamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC6357-1G
PC6357-250MG
PC6357-100MG
APOSPC6357-1GEA
0
EUR
APOSPC6357-1G
APOSPC6357-250MG
APOSPC6357-100MG
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzylamine
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formel:
C₈H₇F₄NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12026479 CAS-Nummer: 1159512-65-8 UN: 2735 ADR: 8,III |