3-Fluor-4-methoxybenzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC6364-5G
PC6364-1G
APOSPC6364-5GEA
0
EUR
APOSPC6364-5G
APOSPC6364-1G
3-Fluor-4-methoxybenzylamin 98%
3-Fluor-4-methoxybenzylamin
Formel:
C₈H₁₀FNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04116360 CAS-Nummer: 123652-95-9 UN: 2735 ADR: 8,III |