4-(4-Fluorophenyl)-4-hydroxypiperidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-(4-Fluorophenyl)piperidin-4-ol hydrochloride
PC6366-1G
APOSPC6366-1GEA
190
EUR
APOSPC6366-1G
4-(4-Fluorophenyl)-4-hydroxypiperidine hydrochloride
4-(4-Fluorophenyl)-4-hydroxypiperidine hydrochloride
Formel:
C₁₁H₁₄FNO·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06795784 CAS-Nummer: 3929-30-4 |