3-[(3-Fluorophenyl)amino]propanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-[(3-Fluorophenyl)amino]propionic acid, 3-((3-Fluorophenyl)amino)propanoic acid
PC6367-1G
PC6367-5G
APOSPC6367-1GEA
125
EUR
APOSPC6367-1G
APOSPC6367-5G
3-[(3-Fluorophenyl)amino]propanoic acid
3-[(3-Fluorophenyl)amino]propanoic acid
Formel:
C₉H₁₀FNO₂ Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07784303 CAS-Nummer: 885275-89-8 |