4-{[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC6381-1G
APOSPC6381-1GEA
219
EUR
APOSPC6381-1G
4-{[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzaldehyde
4-{[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzaldehyde
Formel:
C₁₃H₈F₃NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10703518 CAS-Nummer: 1086379-09-0 |