(4-(4-Fluorobenzyl)morpholin-2-yl)methanamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Aminomethy-4-(4-fluorobenzyl)morpholine
PC6382-50G
APOSPC6382-50GEA
328
EUR
APOSPC6382-50G
(4-(4-Fluorobenzyl)morpholin-2-yl)methanamine
(4-(4-Fluorobenzyl)morpholin-2-yl)methanamine
Formel:
C₁₂H₁₇FN₂O Molecular Weight: 224,28 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06658145 CAS-Nummer: 112914-13-3 UN: 2735 ADR: 8,III |